Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HEPATITIS E Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 7i24]

Lieferant: US Biological
Type: Primary
Antigen: HEPATITIS E
Clonality: monoclonal
Clone: 7i24
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBIH1927-01B
Hersteller Artikel Nummer : H1927-01B
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name HEPATITIS E
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 7i24
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Amino acid number 267 to 660
Konzentration ~1 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer 0,02M PBS, pH 7.6, 0,1% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge