Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Hepatitis C Virus, p22 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5i5]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 10-100ng/ml

Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus, p22
Clonality: monoclonal
Clone: 5i5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBIH1920-60
Hersteller Artikel Nummer : H1920-60
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name Hepatitis C Virus, p22
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 5i5
Wirt Mouse
Isotyp IgG2a
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Konzentration ~1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, 0,01% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge