Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Hepatitis C Virus NS5 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10D108]

Lieferant: US Biological
Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus NS5
Clonality: monoclonal
Clone: 10D108
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
200 µg 200 µG USBIH1920-27T
Hersteller Artikel Nummer : H1920-27T
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name Hepatitis C Virus NS5
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 10D108
Wirt Mouse
Isotyp IgG2a
ELISA Yes
Amino acid number 2241 to 2497
Konzentration ~1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge