Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-SENP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: US Biological
Type: Primary
Antigen: SENP2 (SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBI045276
Hersteller Artikel Nummer : 045276
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol SENP2
Antigen name Sentrin-specific protease 2
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Konzentration 1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer 0,2um-filtered PBS, pH 7,4
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping