Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-RPS3 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: US Biological
Type: Primary
Antigen: RPS3 (ribosomal protein S3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBI045253
Hersteller Artikel Nummer : 045253
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol RPS3
Antigen name Ribosomal Protein S3
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Konzentration 1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer 0,2um-filtered PBS, pH 7,4
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge