Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-DNM3 Goat polyclonal antibody unconjugated

Lieferant: Abcam
Type: Primary
Antigen: DNM3 (dynamin 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG ABCAAB110858-50
Hersteller Artikel Nummer : AB110858-50
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol DNM3
Antigen name Dynamin 3
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Goat
Isotyp IgG
ImmunoChemistry Yes
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge