Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Goat Anti- IgG Polyclonal Antibody (Gold, 1.4 nm (ultra-small))

Lieferant: Abcam
Type: Secondary
Antigen: IgG (Guinea pig) (guinea pig IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: 1.4 nm Gold (ultra-small)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
500 µl 500 µl ABCAAB30828-500
Hersteller Artikel Nummer : AB30828-500
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IgG
Antigen name IgG
Konjugation Gold, 1.4 nm (ultra-small)
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Goat
Isotyp IgG
Western blot Yes
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge