Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-TNFRSF1A Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Lieferant: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: TNFRSF1A (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG BIRBORB18117-100
Hersteller Artikel Nummer : ORB18117-100
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol TNFRSF1A
Antigen name tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1A
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Amino acid number 195 to 211
Konzentration Lyophilized Powder
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence in the middle region of human TNFRSF1A(195-211aa CLPQIENVKGTEDSGTT) .
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Sequence CLPQIENVKGTEDSGTT
Form lyophilized
Storage buffer 5mg BSA, 0,9mg Nacl, 0,2mg Na2HPO4, 0,05mg Thimerosal, 0,05mg NaN3.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge