Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Catenin Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Lieferant: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: Catenin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: Human, Mouse, Rat



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeiten zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG BIRBORB18093-100
Hersteller Artikel Nummer : ORB18093-100
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name Catenin
Reaktivität Rat, Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Amino acid number 8 to 22
Konzentration Lyophilized Powder
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence at the N-terminus of human JUP(8-22aa EQPIKVTEWQQTYTY), identical to the related mouse and rat sequence.
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Sequence EQPIKVTEWQQTYTY
Form lyophilized
Storage buffer 5mg BSA, 0,9mg Nacl, 0,2mg Na2HPO4, 0,05mg Thimerosal, 0,05mg NaN3.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge