Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-MIP1 alpha Rabbit polyclonal antibody FITC (Fluorescein)

Lieferant: Biorbyt
Immunofluorescence: 1:50-200 (based on 0.5 mg/ml)

Type: Primary
Antigen: MIP1 alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG BIRBORB15976-100
Hersteller Artikel Nummer : ORB15976-100
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name MIP1 alpha
Reaktivität Rat, Human, Mouse
Konjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
ImmunoFluorescence Yes
Konzentration 0,5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide
Molecular weight 10 kDa
Purification purified by affinity chromatography
Form liquid
Storage buffer 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge