Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-ZNF480 Mouse Polyclonal Antibody
Lieferant: Abnova
Type: Primary
Antigen: ZNF480
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µg ABNOH00147657-B01P
Hersteller Artikel Nummer : H00147657-B01P
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol ZNF480
Antigen name Zinc Finger Protein 480
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Mouse
Isotype none
Western blot Yes
Gene ID 147657
Cross adsorption non
Immunogen ZNF480 (NP_653285.1, 1 a.a. ~ 516 a.a) full-length human protein.
Form Liquid
Storage buffer In 1x PBS, pH 7,4
Lagertemperatur Store at – 20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping