Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-LHX6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A2]

Lieferant: Abnova
Type: Primary
Antigen: LHX6
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µg ABNOH00026468-M06
Hersteller Artikel Nummer : H00026468-M06
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol LHX6
Antigen name LIM homeobox 6
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 2A2
Wirt Mouse
Isotyp none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms LHX6.1, LIM homeodomain protein 6.1, LIM/homeobox protein Lhx6.1, MGC119545, MGC119544, RP11-498E2.6, MGC119542, LIM homeobox protein 6, LIM/homeobox protein Lhx6
Gene ID 26468
Cross adsorption non
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge