Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-FCER1 Armenian Hamster monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: MAR-1]
Lieferant: Tonbo Biosciences
35-5898-U025EA 44.3 CHF InStock
35-5898-U025 35-5898-U100
Anti-FCER1 Armenian Hamster monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: MAR-1]
Antikörper
The MAR-1 antibody reacts with the Fc epsilon Receptor I alpha chain (FceRIa), a transmembrane protein member of the Ig superfamily. This chain, together with a beta chain and two gamma chains form a tetrameric complex that supports IgE-mediated signaling and subsequent release of chemical mediators of allergy and immediate hypersensitivity. FceR1a is upregulated in the presence of IgE on those cell types which express it, such as Mast cells and Basophils.
Type: Primary
Antigen: FCER1 (Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for)
Clonality: monoclonal
Clone: 42064
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Order Now
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge