Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.
Anti-CD45.2 Mouse monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 104]
Lieferant: Tonbo Biosciences
35-0454-U100EA 107 CHF InStock
35-0454-U100 35-0454-U025 35-0454-U500
Anti-CD45.2 Mouse monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 104]
Antikörper
The 104 antibody reacts with mouse CD45.2, also known as Ly5.2, which is a strain-specific allelic form of the CD45 Leukocyte Common Antigen (LCA). Functionally, CD45 is a protein tyrosine phosphatase whose broad cell distribution supports a critical role in many leukocyte functions, including regulation of signal transduction and cell activation associated with the T cell and B cell receptors. 
Type: Primary
Antigen: CD45.2 (CD45.2)
Clonality: monoclonal
Clone: 104
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Order Now
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge