Die SD Serie wurde für die langfristige Lagerung bei extrem tiefen und konstanten Temperaturen entwickelt. Die Kryobehälter verfügen über eine hochwirksame, mehrschichtige Superisolierung und einen engen Hals, um die Stickstoffverdampfung und Temperaturschwankungen zu begrenzen, und bieten eine zuverlässige und effiziente Kryokonservierung für Proben in Pailletten, Kryoröhrchen oder Blutbeuteln.
- Enge Öffnung des Behälters sorgt für geringstmögliche Verdunstungsrate und extrem niedrige Lagertemperaturen, sogar in der Gasphase
- Drehtisch mit Drehgriff an der Außenseite des Behälters
- Gasfedergestützte Deckelöffnung mit Verriegelung (optional)
- Möglichkeit für die Lagerung in der Flüssig-, Gas- oder Trockenphase
- Große Auswahl an Gestellen aus Polycarbonat, Aluminium und Edelstahl verfügbar
Das einzigartige Drehsystem des inneren Korbs mit einem Drehgriff auf der Außenseite gewährleistet, dass der Benutzer seine Hände nicht in das Kryogefäß einführen muss.
Zertifizierungen: Die Behälter werden in Frankreich nach den höchsten Qualitätsnormen aus Edelstahl hergestellt.
Entspricht der Europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.