Große Kryobehälter, BF Serie
478-0653EA 20430 CHF
VWRI478-0653 VWRI478-0645 VWRI478-0646 VWRI478-0649
Große Kryobehälter, BF Serie
Die BF Serie der Kryolagerungsbehälter bietet eine sehr hohe Lagerungskapazität für alle Arten von biologischen Proben. Sie verfügt über eine hochwirksame, mehrschichtige Superisolierung und bietet eine zuverlässige und effiziente Kryokonservierung für Proben in Pailletten, Kryoröhrchen oder Blutbeuteln. Verschiedene Merkmale im Design verbessern die Ergonomie und biologische Sicherheit für die Probe und Sicherheit für den Anwender: große Öffnung für einfachen Zugang zu allen Proben, S170 CryoController für die automatische Befüllung, Messung von Temperatur und Flüssigstickstoffpegel, Alarmstatus und Datenübertragung an ein Überwachungssystem (optional), gasfedergestützte Deckelöffnung mit Verriegelung (außer BF 2110).
  • Große Öffnung des Behälters bietet einen einfachen Zugriff auf alle Proben
  • S170 CryoController für die automatische Befüllung der Kryobehälters, Messung von Temperatur und Flüssigstickstoffpegel, Alarmübertragung etc.
  • Datenübertragung an ein Überwachungssystem (optional)
  • Gasfedergestützte Deckelöffnung mit Verriegelung (außer BF 2110)
  • Schutzabdeckung auf der Deckelisolierung ermöglicht einfache Reinigung und verhindert Eindringen von Schmutz
  • Optionaler drehbarer Korb beim BF 2350 PM und BF 2600 PM.
  • Möglichkeit für die Lagerung in der Flüssig-, Gas- oder Trockenphase
Die Geräte sind mit einer Vielzahl von Gestellen aus Polycarbonat, Aluminium und Edelstahl erhältlich. Die gesamte BF Serie kann für die Lagerung von Proben in der Flüssig-, Gas- oder Trockenphase verwendet werden.
Schutzabdeckung auf dem Deckel ermöglicht einfache Reinigung und verhindert Kontamination, mit der Option einer Rotationsplattform beim BF 2350 PM und BF 2600 PM.
Zertifizierungen: Die Behälter werden in Frankreich nach den höchsten Qualitätsnormen aus Edelstahl hergestellt.
Die BF Serie entspricht der Europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.