Gelierungs-Timer
Lieferant: Cole Parmer
TECNFGT6EA 4380 CHF
TECNFGT6 TECNFGT5
Gelierungs-Timer
Viskosimeter Gelierungs-Timer
Dieser Gelierungskurzzeitmesser ist das ideale Instrument für die präzise Messung und Qualitätskontrolle der Gelierung von harz- oder klebstoffbasierten Proben im Labor.
  • Einfach zu bedienende Tasten mit heller LED-Anzeige
  • Edelstahlkolben sind zur einfachen Reinigung abnehmbar
  • Kann für die einfache Handhabung auf einem Gerätestativ montiert werden
  • Stoppt automatisch beim Einsetzen der Gelierung
Beide Modelle verfügen über digitale Timer, die in 1- Minuten-Schritten (GT-5) bis 9 999 Minuten oder in Zehntelminuten-Schritten (GT-6) bis 999,9 Minuten zählen. Sie zeigen die Zeit auf die nächste Minute oder Zehntelminute an, und ein hörbarer Piepton und eine Leuchtanzeige bestätigen den Abschluss der Gelierung.
Lieferumfang: Lieferung mit 1 wiederverwendbarem Edelstahlkolben (Ø 22 mm) und Kalibrierungszertifikat für Rückverfolgbarkeit.