Der shiroGEL VS20 Blotter fasst bis zu 16 Minigele oder 4 großformatige Gele. Er bietet alle erforderlichen Komponenten für den Transfer von vertikalen Flachgelen. Er verfügt über austauschbare, modulare Einsätze, die mit dem shiroGEL Vertical 20 PAGE kombiniert werden können, um denselben Universal-Tank und -Deckel zu verwenden. Da der shiroGEL VS20 mit den meisten erforderlichen Leistungseinstellungen betrieben werden kann, ist vollständige Flexibilität gewährleistet. Es können Transfers über Nacht bei Spannungen von nur 35 V und schnelle Transfers mit hoher Intensität bis zu 200 V in 1 - 2 Stunden durchgeführt werden.
Der shiroGEL VS20 wird serienmäßig mit Platindraht-Elektroden mit 8 cm Abstand für höhere Kapazitäten geliefert. Ein Hochintensitäts-Einsatz mit Plattenelektroden mit 4 cm Abstand für schnelle Transfers ist separat erhältlich. Die abnehmbare Kühlschlange, die an die Wasserversorgung des Labors oder an einen Umlaufkühler angeschlossen werden kann, verhindert eine Erschöpfung des Puffers und ermöglicht so Transfers über Nacht und schnelle Blots mit hoher Intensität. Sie hält auch die niedrigen Temperaturen bei, die wichtig für die Proteinstabilität bei nativen Transfers sind. Das offene Design und starre Kassetten maximieren die Stromübertragung und verhindern die Bildung von „Shadow bands“ („Schattenbändern“). Farbkodierte Kassetten verhindern ein Umkehren der Polarität und gewährleisten ein korrektes Blotting.