Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Cyano
Lieferant: Agilent Technologies
Microsorb™
Microsorb™ Cyano, a cyanopropylsilane-covered silica, is unique in that it spans both the normal and reversed phase separation modes. When used with aqueous organic mobile phases, compounds elute in an order typical of reversed phase, with polar compounds eluting quickly and hydrophobic compounds being more retained.
This retention makes Microsorb™ Cyano columns very useful for separating compounds that are too hydrophobic for C18, and that do not dissolve well in organic solvents. Cyano columns can also be used with typical normal phase solvents to separate compounds on the basis of polar interactions.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Säulenform Phase Porengröße Partikelgröße Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Microsorb™ Analytisch Cyano 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 VARIR0089800D5
Hersteller Artikel Nummer : R0089800D5
Microsorb™ Analytisch Cyano 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 VARIR0089800C5
Hersteller Artikel Nummer : R0089800C5
Microsorb™ MV Analytisch Cyano 100 Å 3 µm 4,6×100 mm 1 VARIR0086800E3
Hersteller Artikel Nummer : R0086800E3
Microsorb™ MV Analytisch Cyano 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 VARIR0086800D5
Hersteller Artikel Nummer : R0086800D5
Microsorb™ MV Analytisch Cyano 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 VARIR0086800C5
Hersteller Artikel Nummer : R0086800C5
Microsorb™ MV Analytisch Cyano 100 Å 8 µm 4,6×250 mm 1 VARIR0086800C8
Hersteller Artikel Nummer : R0086800C8
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping