Mikrotiterplatten, glasbeschichtet, 384 Well, WebSeal Plate+
548-3384EA 642 CHF
VWRI548-3384
Mikrotiterplatten, glasbeschichtet, 384 Well, WebSeal Plate+
Mikrotiterplatten aus hochwertigem Polypropylen beschichtet mit einer 200 nm dicken Schicht aus Siliciumdioxid.
  • Plate+: Mikrotiterplatten, die eine ähnliche chemische Beständigkeit wie Glas haben, aber die Vorteile von PP bieten
  • Macht die Verwendung von Glaseinsätzen überflüssig
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen, bei denen Kunststoff-Mikrotiterplatten nicht verwendet werden können
  • Plate+ ist chemisch und thermisch beständig und toleriert Temperaturen von −80...+80 °C
  • Leichte, hochpräzise geformte, kostengünstige Alternative zu festen Glasplatten
Andere WebSeal Produkte sind verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr VWR-Vertriebszentrum.