Hydrolyseeinheit, HU 6
Lieferant: VELP Scientifica
VELPF30300110EA 4770 CHF
VELPF30300110
Hydrolyseeinheit, HU 6
Die HU 6 Hydrolyseeinheit wurde für die Durchführung der sauren oder basischen Hydrolyse von Lebens- und Futtermitteln vor der Lösungsmittelextraktion konzipiert. Das Hydrolyseverfahren ist in einer Reihe von offiziellen AOAC-Methoden zur Bestimmung des Fettgehalts von Lebensmittelproben wie Fleisch, Käse, Meeresfrüchte oder Schokolade erforderlich.
  • Gleichzeitige Hydrolyse von sechs Proben mit minimaler manueller Handhabung
  • Der Aluminiumblock ermöglicht schnelle, homogene Aufheizung und verkürzt so die Verarbeitungszeit
  • Glastiegel für den direkten Einsatz im SER 148 Lösungsmittelextraktor konzipiert
  • Vakuumpumpe reduziert die Filtrationsdauer
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche: Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch
In der Regel Säurehydrolyse bei 170 °C etwa eine Stunde lang, gefolgt von Überführung in den Glastiegel und Waschen mit warmem deionisiertem Wasser. Nach dem Trocknen ist die Probe nun bereit für einen direkten Transfer in den SER148 Extraktor zur Lösungsmittelextraktion, wodurch Probentransfer und -verlust minimiert werden.
Bestellinformation: Bitte bestellen Sie Glaswaren-Kits und Tiegel separat. Weitere Informationen erhalten Sie von VWR.
Lieferumfang: HU6 wird mit den Filterhilfsmitteln Celite 1 kg und Quarzsand 2 kg, EDPM-Schlauch Ø 6,4x 11,2 mm geliefert