Safety Waste Caps und Entlüftungsset, SymLine®
Lieferant: SCAT Europe
SCTV106719EA 811 CHF
SCTV106719 SCTV106484 SCTV106718 SCTV106507 SCTV106480 SCTV106527 SCTV106720 SCTV106522 SCTV106478 SCTV306509 SCTV306581 SCTV306482
Safety Waste Caps und Entlüftungsset, SymLine®
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Sicherheitsabfallkappen verbinden die Rohrleitungen sicher mit dem Abfallbehälter. Der integrierte Abluftfilter hält Lösemitteldämpfe zurück und schützt so Gesundheit und Umwelt.
  • Die Kappen sind mit verschiedenen Gewindegrößen für die Befestigung am Rohrsystem erhältlich
  • Die Kappen sind mit einer unterschiedlichen Anzahl von Schlauchanschlüssen für die Entsorgung von Flüssigabfällen erhältlich
  • Durch den Einsatz eines 4-in-1-Sammlers können bis zu 4 Sicherheitsabfallkappen gleichzeitig an nur einem Anschlusspunkt des Rohrsystems angeschlossen werden
  • Entlüftungsschlauch, Länge 1500 mm, ermöglicht den Anschluss an das Laborabsaugsystem
  • Adapter (Y-Verbinder) zum Anschluss von zwei Belüftungsschläuchen an einen gemeinsamen Abluftschlauch
Optional sind die Sicherheitsabfallkappen mit elektronischen Füllstandssensoren erhältlich, die den Füllstand des Entsorgungsbehälters anzeigen.