Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Mikrobiologie-Lehrmittel
12  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sortieren nach:
Lieferant:  G-Biosciences
Hersteller Artikel Nummer : BE-202
Beschreibung:   The Gram staining method was first described in 1844 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram, after whom the test was named. The Gram staini...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  Sartorius
Beschreibung:   The school kit for microbiological experiments is an ideal teaching aid for instruction in microbiology and environmental protection in schools and ot...
Lieferant:  G-Biosciences
Hersteller Artikel Nummer : BE-203
Beschreibung:   Antibiotics play a crucial role in the manipulation, screening and killing of bacteria in a range of biotechnology processes. This kit specifically t...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  G-Biosciences
Hersteller Artikel Nummer : BE-301
Beschreibung:   Bacterial conjugation is a naturally occurring process that allows the transfer of DNA from one bacterium to another, which allows the transfer of gen...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  G-Biosciences
Hersteller Artikel Nummer : BE-201
Beschreibung:   This kit teaches aseptic handling techniques and cultivation of bacteria in liquid culture media and on solid phase agar plates. This kit is designed ...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Hersteller Artikel Nummer : 615
Beschreibung:   Educational Materials, Microbiology , Anwendungsgebiet: Mikrobiologie
UOM:  1 * 1 ml
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Hersteller Artikel Nummer : 612
Beschreibung:   Educational Materials, Microbiology , Anwendungsgebiet: Mikrobiologie
UOM:  1 * 1 g
Lieferant:  EDVOTEK EUROPE LTD
Hersteller Artikel Nummer : 221
Beschreibung:   In this experiment, students see a blue colour change in transformed cells due to the switching on of a gene. The pGAL plasmid gives a blue colour dye...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 8  von 12
  1  2  Nächste