BSB-Messung, BOD EVO Sensor-System 6
Lieferant: VELP Scientifica
705-0780EA 3250 CHF
VELPS10220156 VELPS10220146
BSB-Messung, BOD EVO Sensor-System 6
Respirometrisches Messsystem für BSB ohne Quecksilber zum Bestimmen des Gehalts an gelöstem Sauerstoff, der von aeroben biologischen Mikroorganismen im Wasser verbraucht wird.
  • Sehr einfach in der Anwendung und quecksilberfrei
  • Daten werden in Echtzeit (in ppm BSB) auf dem Sensorkopf jeder Flasche angezeigt
  • Unter Verwendung des 5-Tage-Tests mit drahtloser Datenübertragung können Ergebnisse alle 30 Minuten bis zu alle 24 Stunden aufgezeichnet werden
  • 6 Probenflaschen mit einer Magnetrührerstation für die sichere Reproduzierbarkeit
  • Messbereiche: 90/250/600/999 ppm BSB
Der Sensor verwendet manometrische Technologie und Mikroprozessor-Steuerung für die regelmäßige Messung von Daten über einen bestimmten Zeitraum. Die Sensoren erfordern je 2 Lithiumbatterien und entsprechen IP 54. Mithilfe der Wireless Databox™ und BODSoft™ können die Daten von bis zu 80 Proben überwacht, gespeichert und verglichen werden.
Für reproduzierbare Ergebnisse ist in der Regel eine Temperaturregelung erforderlich – weitere Informationen finden Sie unter den Einträgen für Thermostatschränke und Inkubatoren, die separat erhältlich sind.
Lieferumfang: Die BOD EVO Sensor-Systeme umfassen eine Station mit 6 Rührstellen mit BSB-Sensoren, Probenflaschen aus dunklem Glas, Laugenbehälter und Rührstäbe.