Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Robotic tips for Beckman® Biomek FX/NX automated platforms
Lieferant: Biotix
Biotix robotic tips for Beckman platforms are manufactured to the highest engineering standards for robotic systems. The ultra-straight tips target the centre of microplate wells precisely, delivering exceptional accuracy and precision without risk of jamming. With specifications to ensure complete compatibility, no changes in programming scripts should be necessary to use Biotix tips; use of the standard definitions bundled in the robotic software program is appropriate.
  • Tips are BioReady™ certified to be free of RNase, DNase, and Endotoxins (pyrogens)
  • Available in non sterile or sterile
The clear FX-style tips are compatible with Biomek FX/NX, Multimek AP96 and Biomek 3000. The black, SPAN-8 style tips are compatible with Biomek FX/NX with a SPAN-8 liquid-level sensing head.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Volumen Steril Filter Länge Spitzenfarbe Zur Nutzung mit Verpackt VE Katalognummer Menge
20 µl - - 38,20 mm Transparent Multimek® AP96, Biomek 3000®, 96-head 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case 4.800 732-2449
Hersteller Artikel Nummer : B-0020-9NC
20 µl + - 38,20 mm Transparent Beckman Multimek® AP96, Biomek 3000®, 96-head 96 tips/rack, 10 racks/pack 960 732-2411
Hersteller Artikel Nummer : BA-0020-9SC
20 µl + + 38,20 mm Transparent Beckman Multimek® AP96, Biomek 3000®, 96-head 96 tips/rack, 10 racks/pack 960 732-2410
Hersteller Artikel Nummer : BA-0020-9FC
250 µl - - 51,45 mm Transparent Multimek® AP96, Biomek 3000®, 96-head 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case 4.800 732-2452
Hersteller Artikel Nummer : B-0250-9NC
250 µl + - 51,45 mm Transparent Beckman Multimek® AP96, Biomek 3000®, 96-head 96 tips/rack, 10 racks/pack 960 732-2413
Hersteller Artikel Nummer : BA-0250-9SC
250 µl + + 51,45 mm Transparent Beckman Multimek® AP96, Biomek 3000®, 96-head 96 tips/rack, 10 racks/pack 960 732-2412
Hersteller Artikel Nummer : BA-0250-9FC
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge