Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

2'-Brom-5'-fluoracetophenon ≥98%

Lieferant: Alfa Aesar
Achtung



Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Siedepunkt: 144 °C/18mm
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780635
CAS-Nummer: 1006-33-3
UN: 0000

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 250 mg H61261.MD
Hersteller Artikel Nummer : H61261.MD
Glasflasche für Feststoffe 5 g H61261.06
Hersteller Artikel Nummer : H61261.06
Glasflasche für Feststoffe 1 g H61261.03
Hersteller Artikel Nummer : H61261.03
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping