2-Hydroxy-3-nitro-4-picolin ≥98%
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Methyl-3-nitro-2-pyridon
, 2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridin
H61586.06EA
222
CHF
H61586.06
2-Hydroxy-3-nitro-4-picolin ≥98%
2-Hydroxy-3-nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154,13 g/mol Melting Pt: 229…232 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010689 CAS-Nummer: 21901-18-8 |