5-Brom-2-isopropoxybenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H50627.03EA 378 CHF
H50627.03
5-Brom-2-isopropoxybenzonitril ≥97%
5-Brom-2-isopropoxybenzonitril
Formel: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,10 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02257441
CAS-Nummer: 515832-52-7
ADR: 6.1,III