4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H61134.MDEA 236 CHF
H61134.MD H61134.03
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure ≥98%
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07644472
CAS-Nummer: 1150114-77-4