α,2-Dibrom-4-fluortoluol 96%
|
Gefahr
|
H62157.03EA
79.3
CHF
H62157.03
H62157.06
α,2-Dibrom-4-fluortoluol 96%
α,2-Dibrom-4-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Br₂F MW: 267,92 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840524 CAS-Nummer: 61150-57-0 ADR: 8,III |