4'-Brom-3'-fluoracetophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
H62040.06EA 1630 CHF
H62040.06 H62040.MD
4'-Brom-3'-fluoracetophenon 96%
4'-Brom-3'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466241
CAS-Nummer: 304445-49-6