5-Hydroxy-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H60774.03EA
111
CHF
H60774.03
5-Hydroxy-o-toluylsäure ≥97%
5-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Melting Pt: 182…187 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09833184 CAS-Nummer: 578-22-3 |