TMB flüssig, Membran-Substrat für die Biotechnologie
Lieferant: Avantor
E888-100MLEA 96.9 CHF
VWRCE888-100ML
TMB flüssig, Membran-Substrat für die Biotechnologie
Fertig gemischtes Substrat für die Detektion von HRP (Meerrettichperoxidase)-Aktivität. Absorbiert bei 450 nm (gelbes Endprodukt). Ideal für ELISA und Lösungsproben.
This chromogenic substrate, in the presence of HRP, yields an insoluble blue product that may be observed with ambient light. Die TMB Membran-Substrat-Lösung ist ausreichend für die Detektion auf 500 cm² Membran.
Store cold (4 - 8 °C).
Bitte beachten For research use only. Not for therapeutic or diagnostic use.