Bacillus cereus ist ein in der Natur ubiquitär vorhandenes Gram-positives, Sporen-bildendes, bewegliches Stäbchen, das beim Menschen gastrointestinale (z. B. Diarrhö) sowie nicht gastrointestinale Erkrankungen (z. B. Septikämie, Endokarditis, Infektionen des zentralen Nervensystems) verursachen kann. Zudem produzieren einige Bacillus cereus-Stämme ein anderes hitzeresistentes Toxin, bekannt als emetisches Bacillus cereus-Toxin. Von diesem Toxin wird angenommen, dass es in Lebensmitteln präformiert ist, und es wird oft mit stärkehaltigen Produkten wie Reis und Teigwaren assoziiert. Aus diesen Gründen wird es zunehmend relevant, Lebensmittel mit zuverlässigen und schnellen Testmethoden auf das Toxin-bildende Bacillus cereus zu testen. Innovative Schnelltests erleichtern das Screening auf pathogene Keime. Das Ein-Schritt-Format reduziert die Möglichkeit von Fehlern bei der Durchführung.
- Einfach zu bedienen, Probe auftragen und Ergebnis ablesen
- Sicher; eindeutig positive oder negative Testergebnisse durch eine integrierte Positivkontrolle
- Zuverlässig; so empfindlich wie die amtliche Kulturmedienmethode
- Wirtschaftlich; schnelle Ergebnisse sparen Personal- und Lagerkosten