Handrefraktometer, OPTI+
Lieferant: Bellingham + Stanley
BELL38-H1EA 775 CHF
BELL38-H1 BELL38-H2 BELL38-B8 BELL38-B9 BELL38-H3 BELL38-H4 BELL38-H5 BELL38-H6 BELL38-B1 BELL38-H7 BELL38-A1 BELL38-H8 BELL38-A2 BELL38-A3
Handrefraktometer, OPTI+
Die OPTi + Refraktometer decken den gesamten Brix-Bereich oder äquivalente Skalen ab.
  • Einige Modelle mit ICUMSA (Brix)
  • Anwendungsspezifische Temperaturkompensation (ATC)
  • Temperaturanzeige mit °C- oder °F-Option auf einen Knopfdruck
  • Einzigartiger Messverifikationsmodus durch Nutzung langlebiger AG-Fluids
  • Prismenschale aus Edelstahl zur schnellen Stabilisierung der Probentemperatur
Zertifizierungen: Kalibrierung mit Rückverfolgbarkeit nach ICUMSA und NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit mehrsprachigem Benutzerhandbuch, Kalibrierzertifikat und Schutzhülle.