TMP flüssig, 1 Bestandteil, Flüssigkeit, Biotechnologische Qualität 1 Komponente
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: TMB
J644-100MLEA 136 CHF
J644-100ML
TMP flüssig, 1 Bestandteil, Flüssigkeit, Biotechnologische Qualität 1 Komponente
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Fertig gemischtes Substrat für die Detektion von HRP (Meerrettichperoxidase)-Aktivität. Absorbiert bei 450 nm (gelbes Endprodukt). Ideal für ELISA und Lösungsproben.
Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and solution assays.
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@650nm < 0,02
pH@25°C 5 - 7
UV/Vis Test Entspricht