4-(3-Methoxyphenoxy)piperidin ≥99%
Achtung
H50964.03EA 474 CHF
H50964.03 H50964.MD
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidin ≥99%
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidin
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061092
CAS-Nummer: 162402-37-1