4-[4-(Trifluormethoxy)phenoxy]piperidin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50812.03EA
454
CHF
H50812.03
H50812.MD
4-[4-(Trifluormethoxy)phenoxy]piperidin ≥97%
4-[4-(Trifluormethoxy)phenoxy]piperidin
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO₂ MW: 261,25 g/mol Melting Pt: 71…73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06656166 CAS-Nummer: 287952-67-4 |