Tetraethylammoniumtoluol-4-sulfonat
Lieferant: Molekula
MOLEM88590683EA 0 CHF
MOLEM88590683
Tetraethylammoniumtoluol-4-sulfonat
Tetraethylammoniumtoluol-4-sulfonat
Formel: C₁₅H₂₇NO₃S
MW: 301,4500 g/mol
MDL Number: MFCD00011831
CAS-Nummer: 733-44-8
EINECS: 211-992-1