Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (125:24:1) (v/v/v) ≥99.0% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
  • Manufactured Using Exceptionally High Purity Phenol that is Double Distilled & Packaged Under Nitrogen
  • Liquid Phenols Offer a Safer, Easier Alternative to Crystalline Phenol
  • Optimized pH for the Purification of RNA
  • Long Term Stability > One Year
For RNA purification, it is best to use a phenol or phenol:chloroform mixture with a pH of 4.5 to 5.5. Although phenol alone will purify RNA in these extractions, messenger RNA can collect with the DNA at the inter-phase in the complete absence of chloroform. The ratio of phenol to chloroform can vary from no chloroform to a 1:1 mixture, depending on the individual tissue and the character of the RNA being purified. For many applications, a 5:1 ratio of phenol:chloroform is a recommended starting point. The phenol used for extraction protocols must be highly purified and essentially free of contamination by phenolic acid, a product of phenol oxidation. VWR’s phenol products are manufactured from the purest crystalline phenol to ensure optimal results.
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 136112-00-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Spezifikation Testergebnisse
Absorption bei 330 nm ≤ 0,2
Absorption bei 405 nm ≤ 0,1
Absorption bei 510 nm ≤ 0,1
pH @ 25 °C 4,3 - 4,7
Reinheit ≥ 99,0
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 100 ml E277-100ML
Glasflasche 400 ml E277-400ML
Erweitert / Kompakt
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping