VWR® DNA Molecular Weight Marker, High-Range
Lieferant: Avantor
VWR®
E255-150UGEA 1290 CHF
E255-150UG
VWR® DNA Molecular Weight Marker, High-Range
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
High-Range DNA-Marker hoher Bereich mit 10 Fragmenten von 1.503 - 48 502 bp. Ausreichend für 75 - 150 Assays.
  • Optimal für die Auswertung von Fragmenten >10 kb
  • Einfache Bandenidentifizierung