N-Methylbenzolsulfonamid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15083780EA 96.4 CHF
EHERC15083780
N-Methylbenzolsulfonamid
N-Methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
MDL Number: MFCD00025023
CAS-Nummer: 5183-78-8
EINECS: 225-965-7