Methyl-3-cyan-5-fluorbenzoat 96%
|
Achtung
|
H31759.MDEA
84.8
CHF
H31759.MD
Methyl-3-cyan-5-fluorbenzoat 96%
Methyl-3-cyan-5-fluorbenzoat
Formel:
C₉H₆FNO₂ MW: 179,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08688582 CAS-Nummer: 886732-29-2 |