4-Fluor-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Achtung
H52512.MDEA 147 CHF
H52512.MD
4-Fluor-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Fluor-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Melting Pt: 160…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235106
CAS-Nummer: 874290-69-4