2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamid 97%
Achtung
H52243.MDEA 113 CHF
H52243.MD
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamid 97%
2-Amino-4,5-dimethoxythiobenzamid
Formel: C₉H₁₂N₂O₂S
MW: 212,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658867
CAS-Nummer: 1379207-02-9