Probenecid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0657.00EA 2120 CHF
PROOMM0657.00
Probenecid
Probenecid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,4 g/mol
MDL Number: MFCD00038402
CAS-Nummer: 57-66-9
EINECS: 200-344-3