Horizontale Elektrophoresesysteme, kuroGEL Mini Plus 10
700-0034EA
606
CHF
VWRI700-0034
Horizontale Elektrophoresesysteme, kuroGEL Mini Plus 10
kuroGEL Mini Plus 10 Horizontal eignet sich ideal für gängige präparative und analytische Elektrophoreseverfahren.
- Farbige Ladebänder zur einfachen Erkennung der Taschen beim Beladen
- Kompakter Tank verringert das erforderliche Puffervolumen zum Bedecken des Gels, so dass die Spannungsverteilung und Laufzeit optimal gesteuert werden können
- Der UV-transparente Acryl-Gelträger ermöglicht das Handling des Gels auf dem Transilluminator, so dass das Risiko minimiert wird, dass der Benutzer mit dem gefährlichen Ethidiumbromid in Kontakt kommt
- Seitliche Griffe zum sicheren und einfachen Transport im Labor
Geltank mit abnehmbarem Gelträger; 2×1,0 mm starke Kämme für 16 Proben; farbige Ladebänder.
Kämme für kuroGEL Mini Plus 10
Kämme sind farblich codiert und höhenverstellbar und bieten so eine vollständige Kontrolle über Beladungsvolumen und Taschentiefe bei einem Probendurchsatz von bis zu 80 Proben. Vier Kammpositionen entlang der Schale im Abstand von je 2,5 cm zur schnellen Trennung mehrerer Proben.
Kammschlitze: 4; Kammstärke: 1,0 mm, 1,5 mm oder 2,0 mm; Kammdurchsatz: 8 bis 20 Proben.
Kämme sind farblich codiert und höhenverstellbar und bieten so eine vollständige Kontrolle über Beladungsvolumen und Taschentiefe bei einem Probendurchsatz von bis zu 80 Proben. Vier Kammpositionen entlang der Schale im Abstand von je 2,5 cm zur schnellen Trennung mehrerer Proben.
Kammschlitze: 4; Kammstärke: 1,0 mm, 1,5 mm oder 2,0 mm; Kammdurchsatz: 8 bis 20 Proben.
Zubehör für kuroGEL Mini Plus 10
Optionen für das Gießen im Tank: Den Gelträger einfach in einem 90°-Winkel zur Richtung der Elektrophorese drehen für ein Gießen des Gels direkt in der Laufkammer. Die Silikondichtungen an den Stirnseiten der Gelträger dichten perfekt gegen die Innenwände der Laufkammer ab und ermöglichen so ein absolut sicheres und bequemes Gießen des Gels. 10 cm lange Sperrgates erlauben absolute Flexibilität beim Gießen und die anwenderspezifische Anpassung der Gelbettlänge.
Optionen für das externe Gießen: Mittels der Gießeinheit können bis zu drei Gele gleichzeitig auch außerhalb der Laufkammer gegossen werden. Die Silikondichtungen an den Außenrändern des Gelträgers bilden eine perfekte Abdichtung mit den Wänden der Gießeinheit für ein auslaufsicheres und bequemes Gießen der Gele.
Farbige Ladebänder (optional) unterstützen die Visualisierung während der Gelbeladung. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben zur leichteren Visualisierung von Proben, die mit Farbstoffen wie Bromophenolblau und Xylolcyanol gemischt wurden. Jedes Farbband besitzt eine selbstklebende Rückseite, sodass es bei jeder Anwendung problemlos angebracht und entfernt werden kann.
Gelschaufeln (optional) eignen sich ideal zum sicheren und einfachen Geltransfer von Färbe- oder Entfärbetanks zu einem Transilluminator oder einer ähnlichen Oberfläche.
Optionen für das Gießen im Tank: Den Gelträger einfach in einem 90°-Winkel zur Richtung der Elektrophorese drehen für ein Gießen des Gels direkt in der Laufkammer. Die Silikondichtungen an den Stirnseiten der Gelträger dichten perfekt gegen die Innenwände der Laufkammer ab und ermöglichen so ein absolut sicheres und bequemes Gießen des Gels. 10 cm lange Sperrgates erlauben absolute Flexibilität beim Gießen und die anwenderspezifische Anpassung der Gelbettlänge.
Optionen für das externe Gießen: Mittels der Gießeinheit können bis zu drei Gele gleichzeitig auch außerhalb der Laufkammer gegossen werden. Die Silikondichtungen an den Außenrändern des Gelträgers bilden eine perfekte Abdichtung mit den Wänden der Gießeinheit für ein auslaufsicheres und bequemes Gießen der Gele.
Farbige Ladebänder (optional) unterstützen die Visualisierung während der Gelbeladung. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben zur leichteren Visualisierung von Proben, die mit Farbstoffen wie Bromophenolblau und Xylolcyanol gemischt wurden. Jedes Farbband besitzt eine selbstklebende Rückseite, sodass es bei jeder Anwendung problemlos angebracht und entfernt werden kann.
Gelschaufeln (optional) eignen sich ideal zum sicheren und einfachen Geltransfer von Färbe- oder Entfärbetanks zu einem Transilluminator oder einer ähnlichen Oberfläche.
*kompatibel mit Mehrkanalpipetten
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Inquire for Price
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart