VWR® kuroGEL Maxi Plus 25, Horizontale Elektrophoresesysteme
Lieferant: Avantor
700-0154EA 0 CHF
VWRI700-0154
VWR® kuroGEL Maxi Plus 25, Horizontale Elektrophoresesysteme
Die horizontale Gelelektrophoreseeinheit kuroGEL Maxi-Plus 25 ist ideal für Analysen von Nukleinsäuren mit hohem Durchsatz. Das großformatige, 25×30 cm große Geltablett eignet sich für Verfahren mit hohem Durchsatz wie die HLA-Typisierung und das Screening von PCR-Produkten.
  • Mit Mehrkanalpipetten kompatible Kämme von bis zu 52 Proben reduzieren die Zeit zum Beladen
  • Zur Umwälzung des Puffers können Pufferumwälzanschlüsse während der Elektrophorese an eine Peristaltikpumpe angeschlossen werden, um den pH-Wert stabil zu halten und der Bildung ionischer Gradienten vorzubeugen
  • Farbige Ladebänder zur einfachen Erkennung der Taschen beim Beladen
  • Der UV-transparente Acryl-Gelträger ermöglicht das Handling des Gels auf dem Transilluminator, so dass das Risiko minimiert wird, dass der Benutzer mit dem gefährlichen Ethidiumbromid in Kontakt kommt
  • Seitliche Griffe zum sicheren und einfachen Transport im Labor
Geltank mit abnehmbarem Gelträger; 2×1,0 mm stark, Kämme für 26 Proben; farbige Ladebänder und Pufferumwälzöffnungen
Kämme für kuroGEL Maxi Plus 25
Kämme sind farblich codiert und höhenverstellbar und bieten so eine vollständige Kontrolle über Beladungsvolumen und Taschentiefe bei einem Probendurchsatz von bis zu 624 Proben. Zwölf Kammpositionen entlang des Geltray Schale im Abstand von je 2 cm zur schnellen Trennung mehrerer Proben mit hohen Durchsätzen.
Kammschlitze: 12; Kammstärke: 1,0 mm, 1,5 mm oder 2,0 mm; Kammdurchsatz: 26 bis 52 Proben.
Zubehör für kuroGEL Maxi Plus 25
Optionen für das Gießen: Endgates mit integrierten Silikondichtungen bewirken eine effektive Abdichtung der Schale ohne Klebestreifen, vorausgesetzt die Silikondichtung zeigt nach außen. 25 cm lange Sperrgates erlauben absolute Flexibilität beim Gießen und die anwenderspezifische Anpassung der Gelbettlänge.
Farbige Ladebänder (optional) unterstützen die Visualisierung während der Gelbeladung. Erhältlich in 3 verschiedenen Farben zur leichteren Erkennung von Proben, die mit Farbstoffen wie Bromophenol und Xylencyanol gemischt wurden. Jedes Farbband besitzt eine selbstklebende Rückseite, sodass es bei jeder Anwendung problemlos angebracht und entfernt werden kann.
Gelschaufeln (optional) eignen sich ideal zum sicheren und einfachen Geltransfer von Färbe- oder Entfärbetanks zu einem Transilluminator oder einer ähnlichen Oberfläche.
*kompatibel mit Mehrkanalpipetten