Cagoule, 446
Lieferant: 3M
MMMA446EA 366 CHF
MMMA446
Cagoule, 446
Einweg-Kleidung
Diese Haube besteht aus dem gleichen mikroporösen laminierten PP/PE-Gewebe, das auch im 3M™ Overall 4510 verwendet wird. Die Kapuze bietet eine allgemeine Barriere gegen ungefährliche Substanzen, wobei Vorhänge über den Schultern eine hervorragende Abdeckung bieten.
  • Fusselarmer Stoff
  • Antistatisch behandelt
  • Versäuberte Nähte
  • Gummizug um das Gesicht
Cat. I
Zertifizierungen: Cat. I