Rotationsverdampfer, RV 8
Lieferant: Avantor
IKAA10002349EA 0 CHF
IKAA10002349 IKAA10002348 IKAA10002344 IKAA10002343 IKAA10002342 IKAA10002175 IKAA10002350 IKAA10002174
Rotationsverdampfer, RV 8
Der RV 8 Rotationsverdampfer ergänzt die bestehende Serie um ein funktionales Einsteigermodell. Der manuelle Lift mit beidhändigem Design ermöglicht eine präzise Positionierung der Glasware. Digitale Displays für Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur erlauben eine optimale Steuerung sämtlicher Destillationsprozesse. Die neue Kolbenbefestigung mit integrierter Abdrückvorrichtung erleichtert den Austausch des Verdampferkolbens.
  • Manueller Lift mit integrierter Sicherheitsanhebung
  • Digitale Anzeige für Drehzahl und Heizbadtemperatur
  • Einhand-Hubsystem mit Drucksensoren kann leicht mit der rechten oder linken Hand betrieben werden
  • Wasser-/Öl-Heizbad mit integrierten Tragegriffen
Lieferumfang: Die Geräte werden mit Heizbad HB 10, entweder mit oder ohne Glassatz geliefert. Die RV 8 Modelle sind mit dem gesamten RV 10 Glassortiment kompatibel.
Bitte beachten: Vakuumquelle, Vakuum-Rückschlagventil und Kühlsystem sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Details.
Bitte beachten * Transparente Kunststoffbeschichtung
** Wird nur mit Bad, Verdampferkolben, Klemmen für Glasgeräte und Woulff'scher Flasche geliefert. Dieses Paket erlaubt dem Kunden, den für bestimmte Anwendungen benötigten Glasaufbau selbst auszuwählen.